Learn More
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Großkits zur Fraktionierung: Protein A
Verwenden Sie dieses Kit für die Aufreinigung von Immunglobulinen vor der Protein A-Verdauung.
Marke:  Thermo Scientific™ 60114-103
1770.79 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15810182
  • 1779.64 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Erzielen Sie mit den Thermo Scientific™ SMART Digest™ Großkits zur Fraktionierung mit hoher Ladekapazität ein schnelles, einfaches, hochgradig reproduzierbares und empfindliches Immunocapture. Protein A. Diese Kits wurden entwickelt, um die Probleme bei der Proteinaufreinigung mithilfe eines einfachen, bequemen Arbeitsablaufs zu beseitigen..
Die SMART Digest Fraktionierungsprotein-A-Großkits enthalten Beads (entweder nicht-magnetisch oder magnetisch, das magnetische ermöglicht die Automatisierung), die auf Grund der spezifischen und starken Affinität zur Bindung an den Fc-Teil des Moleküls auf die Aufreinigung von Immunglobulinen abzielen. Dadurch werden unerwünschte Interferenzen entfernt, was eine saubere Probe mit dem Zielmolekül hinterlässt. Die anschließende Verdauung kann bei Bedarf mit SMART Digest Enzymen erleichtert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SMART Digest Großkit zur Protein-A-Fraktionierung, lose, magnetisch, mit SOLAµ Sammelplatte, löslich
C-terminale Seite der Lysin- und Arginin-Aminosäuren
SMART Digest Harz, löslich, lose, magnetisch
SMART Digest
SMART Digest Harz, magnetisch, löslich, lose, Sammelplatte, SOLAµ SPE-Platte
Protein A
Trypsin
Probenvorbereitung für Immunocapture und Proteinverdauung
Immunocapture
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Großkits zur Fraktionierung: Protein A >