Learn More
Fisherbrand™ 96-Well-PCR-Platten mit Rand, niedriges Profil
109.10 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Passend für die meisten Thermocycler
- Reines Polypropylen
- Proben sind aufgrund des durchsichtigen Bodens der Wells sichtbar
- Stapelbar
- Erhabener Rand
- Versiegelbar mit Klebefolie, Heißversiegelung und Deckelstreifen
- Maximales Volumen von 200 μl bei Verwendung von Klebe- und Heißsiegelverbindungen
- Abgeschnittene Ecken und alphanumerisches Gitter
- SBS (Society for Biomolecular Screening)-Footprint
- Automationsgerecht
- Acht Aushöhlungen im Rahmen erleichtern das Einsetzen und Entnehmen der Platten im Thermocycler-Block
- Im Reinraum hergestellt
Spezifikation
Standard | |
Naturfarben | |
Stehrand | |
200 μl | |
PCR-, RT-PCR-Anwendungen |
8 x 12 | |
PCR-Mikrotiterplatte | |
Polypropylen | |
96 | |
Ja |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen