Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ Dye and Biotin Removal Spin Columns and Filter Plates, 0.5–10 mL
Mit Thermo Scientific Pierce Zeba Farbstoff und Säulen zur Biotinentfernung und Filterplatten ermöglichen Sie die schnelle und effiziente Entfernung nicht reagierender Fluoreszenzfarbstoffe, Biotin, Reduktionsmittel und Crosslinker aus Proteinproben.
Marke:  Thermo Scientific™ A44298
103.55 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17185762
  • 111.00 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Im Kühlschrank (2 – 8 °C) lagern.
Zentrifugationssäule
Zeba™
2 ml
Raumtemperatur
Firmeneigenes Harz
5 Säulen
400 bis 700 µl
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL407753 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA44298
ChargennummerZK404859 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberA44298
ChargennummerZK405426 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberA44298
ChargennummerZH402410 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2024 Catalog NumberA44298
ChargennummerZH400983 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2024 Catalog NumberA44298
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zeba™ Dye and Biotin Removal Spin Columns and Filter Plates, 0.5–10 mL > Zeba™ Spin-Säulen für die Farbstoff- und Biotinentfernung, 2 ml; 5 Säulen