Learn More
Micronova™ SlimLine™ Reinraumwagensystem
Alle Komponenten sind autoklavierbar
3165.00 € - 3395.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | SlimLine™ Reinraumwagensystem |
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11962455
|
Micronova™
C-22S |
2 Bucket System | Blue, Yellow |
3165.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11972455
|
Micronova™
C-33S |
3-Eimersystem | Blue, Yellow, Red |
3395.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Modularer Wagen aus elektropoliertem Edelstahl ,mit zwei oder drei Bechern erhältlich
- Bei Verwendung mit drei Bechern gewährleistet das System eine korrekte Desinfektion, Spülung und Entleerung bei steriler und pharmazeutischer Verarbeitung.
- Drei Griffhalter an der Wagenrückseite ermöglichen einen einfachen Austausch und die Aufbewahrung von Griffen und zusätzlichen Moppköpfen.
- Der (gesondert erhältliche) Becherunterteiler bildet eine undurchlässige Barriere zwischen Desinfektionsmittel und Behälter und sorgt so für die Integrität des Desinfektionsmittels.
- Ein optionaler Auswringer und Drahtkorb sowie Ersatzbecher sind gesondert erhältlich.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
SlimLine™ Reinraumwagensystem | |
Edelstahl |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ SlimLine™ Reinraumwagensystem