Learn More
Micronova™ SlimLine™ Reinraumwagensystem
Alle Komponenten sind autoklavierbar
Marke: Micronova™ C-33S
Beinhaltet:
Jedes System wird mit 6 gal. (22,7 l) Polypropylen-Eimern geliefert.Das 2-Becher-System besitzt einen blauen und einen gelben Becher; das 3-Becher-System einen blauen, roten und gelben Becher.Optionaler Auswringer, Korb, Becherunterteiler und Ersatzbecher sind gesondert erhältlich.
Beschreibung
Die Micronova SlimLine™ Rollwagensysteme aus Edelstahl verfügen über einen Rollwagen aus elektropoliertem Edelstahl und sind standardmäßig mit zwei oder drei farbkodierten Eimern aus Polypropylen ausgestattet, um zwischen Wisch- und Schmutzwasser zu unterscheiden. Drei Grip-It-Halter an der Wagenrückseite ermöglichen einen einfachen Austausch und die Aufbewahrung von Stielen und zusätzlichen Moppköpfen. Ein optionaler Auswringerbalken kann entweder für Abpress- oder Flachkopfauswringer genutzt werden, wodurch die Platzierung über dem Spülbehälter für ein vereinfachtes Auswringen ermöglicht wird.
- Der Rollwagen besteht aus elektropoliertem Edelstahl, was für lange Haltbarkeit und Lebensdauer sorgt
- Mit drei Grip-It-Haltern an der Rückseite des Wagens
- Einfache Lagerung und Austausch von Stielen und Moppköpfen
- Standardmäßig mit farbkodierten 6 Gallonen (22 l)-Eimern aus Polypropylen
- Das Doppeleimersystem verfügt über einen blauen und einen gelben Eimer
- Das Dreifacheimersystem enthält zusätzlich einen roten Eimer
- Mit dem optionalen Auswringerbalken kann ein Auswringer über dem Schmutzwassereimer platziert werden
- Eimer werden am besten in umgedrehter Position autoklaviert
- Das gesamte Gerät ist autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar | |
3-Eimersystem | |
Blue, Yellow, Red | |
Ein blauer, ein roter und ein gelber Eimer |
18 gal. (6 gal./Eimer) | |
68.1 L (22.7 L/bucket) | |
SlimLine™ Reinraumwagensystem | |
Edelstahl |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
046348-000 | Konformitätsbescheinigung | 31/12/2024 | C-33S |
045910-000 | Konformitätsbescheinigung | 31/12/2024 | C-33S |
044050-000 | Konformitätsbescheinigung | 11/11/2024 | C-33S |
045478-000 | Konformitätsbescheinigung | 25/10/2024 | C-33S |
043763-000 | Konformitätsbescheinigung | 12/08/2024 | C-33S |