Learn More
Micronova™ SlimLine™ Reinraumwagensystem
Alle Komponenten sind autoklavierbar
Marke: Micronova™ C-22S
Beinhaltet: Jedes System wird mit Bechern ausPolypropylen mit einem Volumen von 6 gal (22.7 l) geliefert. Das 2-Becher-System besitzt einen blauen und einen gelben Becher; das 3-Becher-System einen blauen, roten und gelben Becher. Optionaler Auswringer, Korb, Becherunterteiler und Ersatzbecher sind gesondert erhältlich.
Beschreibung
Die Micronova SlimLine™ Rollwagensysteme aus Edelstahl verfügen über einen Rollwagen aus elektropoliertem Edelstahl und sind standardmäßig mit zwei oder drei farbkodierten Eimern aus Polypropylen ausgestattet, um zwischen Wisch- und Schmutzwasser zu unterscheiden. Drei Grip-It-Halter an der Wagenrückseite ermöglichen einen einfachen Austausch und die Aufbewahrung von Stielen und zusätzlichen Moppköpfen. Ein optionaler Auswringerbalken kann entweder für Abpress- oder Flachkopfauswringer genutzt werden, wodurch die Platzierung über dem Spülbehälter für ein vereinfachtes Auswringen ermöglicht wird.
- Der Rollwagen besteht aus elektropoliertem Edelstahl, was für lange Haltbarkeit und Lebensdauer sorgt
- Mit drei Grip-It-Haltern an der Rückseite des Wagens
- Einfache Lagerung und Austausch von Stielen und Moppköpfen
- Standardmäßig mit farbkodierten 22 l (6 gal.)-Eimern aus Polypropylen
- Das Doppeleimersystem verfügt über einen blauen und einen gelben Eimer
- Das Dreifacheimersystem enthält zusätzlich einen roten Eimer
- Mit dem optionalen Auswringerbalken kann ein Auswringer über dem Schmutzwassereimer platziert werden
- Eimer werden am besten in umgedrehter Position autoklaviert
- Das gesamte Gerät ist autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar | |
2 Bucket System | |
Blue, Yellow | |
Ein blauer und ein gelber Eimer |
12 gal. (6 gal./Eimer) | |
45,4 l (22,7 l pro Eimer) | |
SlimLine™ Reinraumwagensystem | |
Edelstahl |