Learn More
Thermo Scientific™ Schwimmerbojen für 0,1 ml Slide-A-Lyzer™ MINI Dialysegeräte
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer MINI Dialysevorrichtungs-Schwimmer bestehen aus Polyethylen niedriger Dichte (LPDE), die für eine sichere Aufnahme von bis zu 25 Slide-A-Lyzer MINI Dialysegeräten (nur 0,1 ml) ausgelegt sind, um eine Array-Dialyse zu ermöglichen.
Marke:  Thermo Scientific™ 69588
Artikelnummer. 10127733
  • 50.25 € / 4 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Schwimmer für Slide-A-Lyzer™ MINI Dialysevorrichtungen verfügen über eine inerte LPDE-Konstruktion (aus Polyethylen niederer Dichte), die mit den meisten wässrigen Pufferbedingungen kompatibel ist. Die Schwimmer können ausgewaschen und wiederverwendet werden. Mit diesen Schwimmerbojen können Anwender eine einzelne Probe (Röhrchen) oder mehrere Proben (25 Arrays) dialysieren. Die gut lesbaren Spalten- und Zeilenmarkierungen der Geräte erleichtern das Verfolgen der Kennzeichnung verschiedener Proben.
Schwimmbojen für Slide-A-Lyzer MINI Dialysegeräte dienen zur Aufnahme von Slide-A-Lyzer MINI Dialysegeräten (nur 0,1 ml-Größe), deren Bodenflächen aus einer Zellulosemembranbarriere bestehende Dialyseschnittstelle darstellen. Die Schwimmvorrichtung hält die Geräte so, dass die Böden die Lösung berühren, in der sie zur Dialyse schwimmen. Material aus LPDE eignet sich nicht für die Verwendung bei Temperaturen über 50 °C und ist nicht für die Verwendung im Wasserbad ausgelegt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
Schale
Slide-A-Lyzer™
Zellulosemembran, Dialyse
0,1 mL
4 Schwimmer
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZG384652 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2024 Catalog Number69588
ChargennummerYG360849 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2023 Catalog Number69588
ChargennummerXH353179 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Catalog Number69588
ChargennummerWK329777 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2021 Catalog Number69588
ChargennummerWC323141 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2021 Catalog Number69588
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Schwimmerbojen für 0,1 ml Slide-A-Lyzer™ MINI Dialysegeräte > 4 Schwimmer