Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ MINI Dialysegerät, 10 K MWCO, 0,1 ml
Diese Einwegbecher aus Polypropylen mit integrierten, niedrig bindenden Membranen und einem Molekulargewichtgrenzwert (MWCO) von 10.000 eignen sich für den Pufferaustausch.
Marke:  Thermo Scientific™ 88401
278.35 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11542571
  • 300.00 € / 25 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Becher, 15 ml konisch
10 kDa
Schale
0.5 mL
Bei Raumtemperatur lagern
Slide-A-Lyzer™
Zellulosemembran, Dialyse
Pufferaustausch, Protein
25 Geräte
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP00091108 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number88401
ChargennummerP00091102 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number88401
ChargennummerP00091065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2024 Catalog Number88401
ChargennummerP00091066 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2024 Catalog Number88401
ChargennummerP00091067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2024 Catalog Number88401
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ MINI Dialysegerät, 10 K MWCO, 0,1 ml > MINI Dialysevorrichtung; Becher, 15 ml konisch; 25 Vorrichtungen