Learn More
Fisherbrand™ Aufbewahrungsbox aus Polypropylen mit Deckel, autoklavierbar
Temperaturbeständig von -80 ° bis +100 °.
Marke: Fisherbrand™ 12 21 3138
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für 1.5 ml-, 1.8 ml-, 2 ml-Fläschchen oder 2 ml-Shell-Vials
- Inklusive Abdeckung
- Abmessungen (L x B x H): 67 x 67 x 45 mm
- 16 Kavitäten
- Stapelbar zur platzsparenden Aufbewahrung
Spezifikation
Blue |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Aufbewahrungsbox aus Polypropylen mit Deckel, autoklavierbar > Blau
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur