Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Assays zur SNP-Genotypisierung, menschlich
5' Nuklease-Assay zur Unterscheidung zwischen zwei Allelen eines bestimmten SNP zur Verwendung in Genotypisierungsstudien
Marke: Applied Biosystems™ 4351380
Beinhaltet: Zwei nicht markierte PCR-Primer: (Vorwärts- und Rückwärtsprimer mit einer endgültigen Konzentration von 900 nm); ein Applied Biosystems VIC™ Farbstoff: Eine mit MGB markierte Sonde erkennt die Allelsequenz 1 (Sonden einer endgültigen Konzentration von 200 nm); ein Applied Biosystems 6FAM™ Farbstoff: Eine mit MGB markierte Sonde erkennt die Allelsequenz 2 (Sonden einer endgültigen Konzentration von 200 nm)
Beschreibung
- Large selection of SNP assays advances validation and screening studies for disease association and population stratification applications
- Easy-to-use, single-tube format
- Robust assay design provides highly accurate, reproducible and reliable results
- Simple workflow enables quick results
- Unsere große Auswahl an SNP-Assays verbessert Ihre Validierungs- und Screening-Untersuchungen zu Anwendungen für Krankheitsassoziationen und Populationsstratifizierung
- Anwenderfreundliches Einzelröhrchenformat
- Das stabile Assay-Design liefert hochgenaue, reproduzierbare und zuverlässige Ergebnisse
- Ein einfacher Arbeitsablauf liefert schnelle Ergebnisse
Spezifikation
Zwei nicht markierte PCR-Primer: (Vorwärts- und Rückwärtsprimer mit einer endgültigen Konzentration von 900 nM); ein Applied Biosystems VIC™ Farbstoff: Eine mit MGB markierte Sonde erkennt die Allelsequenz 1 (Sonden einer endgültigen Konzentration von 200 nM); One Applied Biosystems FAM™ Farbstoff: Eine mit MGB markierte Sonde erkennt die Allel 2-Sequenz (Sonden mit 200 nM Endkonzentration) Bei -15 bis -25 °C lagern | |
12,000 Reaktionen (groß; 80x) | |
2400 reactions |
Single-Tube TaqMan SNP Genotyping Assays | |
Genotypisierung | |
Maus |
Getting Started Guide: TaqMan Genotyper Software - For v1.7 or later
Version: C
DateigrößeVersion: 4.2 MB
Quick Reference: TaqMan Genotyper Software - Create and analyze a study
Version: C
DateigrößeVersion: 176.5 kB
User Guide: TaqMan SNP Genotyping Assays
Version: MAN0009593 Rev. B.0 (29Sep2017)
DateigrößeVersion: 1.7 MB
Reference Guide: Understanding Your Shipment - For use with single tube TaqMan Assays
Version: A.0
DateigrößeVersion: 883.9 kB
User Guide: Applied Biosystems Genotyping Analysis Module
Version: MAN0014821 Rev.C (31May2016)
DateigrößeVersion: 829.7 kB
Product Bulletin: TaqMan® SNP Genotyping Assays
DateigrößeVersion: 642.6 kB
Articles & White Papers: TaqMan® Assays Shipped at Ambient Temperature Reduce Environmental Impact and Retain Their Quality and Stability (English )
DateigrößeVersion: 3.2 MB
TaqMan® Assays for genetic variation quick reference card
DateigrößeVersion: 52 kB
Brochure: TaqMan Assays for genetic variation research
DateigrößeVersion: 1.4 MB
Technical Note: Increasing the call rate in TaqMan Genotyper Software
DateigrößeVersion: 380.1 kB
Technical Note: Quality value in TaqMan Genotyper Software
DateigrößeVersion: 513 kB
Understanding Assay Information Files: Assays-by-Design Service
DateigrößeVersion: 182.7 kB
Reference: Understanding Your TaqMan Assay Shipment
DateigrößeVersion: 3.6 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ Assays zur SNP-Genotypisierung, menschlich > Maus; 12,000 Reaktionen (groß); 80 x