Learn More
Silberfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, Premion™, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11386488
Silberfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, Premion™, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386488
25 x 25 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Artikelnummer. 11386488
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012128.FF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Form: Ca. 3.3 g/25 x 25 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver
Farbe Silber
Aussehen Silver-colored foil
Prozentgehaltsbereich 99.9985% (Metals basis)
Menge 25 x 25 mm
Geruch Characteristic
Form Folie, 0.5 mm (0.02 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN21L044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2025 Catalog Number012128.FI,012128.FF,012128.GH
ChargennummerX24K051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2024 Catalog Number012128.FI,012128.FF,012128.GH
ChargennummerU01K005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog Number012128.FI,012128.FF,012128.GH
ChargennummerS04K031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/06/2024 Catalog Number012128.FI,012128.FF,012128.GH
ChargennummerP20K012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2024 Catalog Number012128.FI,012128.FF,012128.GH
Name des Produkts
Silberfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, Premion™, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >