Learn More
Silber-Nanopartikel, 20 nm, 0.02 mg/ml, geliefert in 2 mM Natriumcitrat, 405 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15485815
Silber-Nanopartikel, 20 nm, 0.02 mg/ml, geliefert in 2 mM Natriumcitrat, 405 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485815
25 mL
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Artikelnummer. 15485815
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J67067.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Silver nanoparticles applications include molecular diagnostics and photonic devices, which take advantage of the novel optical properties of these nanomaterials. An increasingly common application is the use of silver nanoparticles for antimicrobial coatings, and many textiles, keyboards, wound dressings, and biomedical devices now contain silver nanoparticles that continuously release a low level of silver ions to provide protection against bacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zu den Anwendungen von Silbernanopartikeln gehören die Molekulardiagnostik und photonische Geräte, welche die neuen optischen Eigenschaften dieser Nanomaterialien nutzen. Eine zunehmend verbreitete Anwendung ist die Verwendung von Silbernanopartikeln für antimikrobielle Beschichtungen, und viele Textilien, Tastaturen, Wundauflagen und biomedizinische Geräte enthalten jetzt Silbernanopartikel, die kontinuierlich einen niedrigen Gehalt an Silberionen freisetzen, um den Schutz vor Bakterien zu gewährleisten.
Löslichkeit
Vollständig mischbar.
Hinweise
Partikel pro ml: 6.2E+11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver nanoparticles
Farbe Gelb
Namenshinweis 0.02mg/mL, supplied in 2mM sodium citrate, 405nm absorption
Menge 25 mL
Löslichkeitsinformationen Fully miscible.
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße 20nm
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ07L012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2025 Catalog NumberJ67067.AC,J67067.AE
ChargennummerP21L022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/03/2025 Catalog NumberJ67067.AC,J67067.AE
ChargennummerP12L015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog NumberJ67067.AC,J67067.AE
ChargennummerP05L019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/03/2025 Catalog NumberJ67067.AC,J67067.AE
ChargennummerM17L021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Catalog NumberJ67067.AC,J67067.AE
Name des Produkts
Silber-Nanopartikel, 20 nm, 0.02 mg/ml, geliefert in 2 mM Natriumcitrat, 405 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals >