Learn More
Silberfolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke, hart, Premion™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11395909
Silberfolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke, hart, Premion™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395909
50 x 50 mm
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Artikelnummer. 11395909
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012126.FI
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Form: Ca. 2.6 g/50 x 50 mm; Härte: wie gewalzt
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver
Farbe Silber
Namenshinweis Hard
Aussehen Silver-colored foil
Prozentgehaltsbereich 99.998% (Metals basis)
Menge 50 x 50 mm
Geruch Characteristic
Form Folie, 0.1 mm (0.004 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN10L017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/03/2025 Catalog Number012126.FI,012126.GH,012126.HP
ChargennummerQ16K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number012126.FI,012126.GH,012126.HP
ChargennummerZ18J031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2024 Catalog Number012126.FI,012126.GH,012126.HP
ChargennummerZ15H032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012126.FI,012126.GH,012126.HP
ChargennummerX20A030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012126.FI,012126.GH,012126.HP
Name des Produkts
Silberfolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke, hart, Premion™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >