Learn More
Silberfolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke, hart, Premion™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11346488
Silberfolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke, hart, Premion™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346488
100 x 500 mm
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Artikelnummer. 11346488
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012126.HP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Form: Ca. 2.6 g/50 x 50 mm; Härte: wie gewalzt
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver
Farbe Silber
Namenshinweis Hard
Aussehen Silver-colored foil
Prozentgehaltsbereich 99.998% (Metals basis)
Menge 100 x 500 mm
Geruch Characteristic
Form Folie, 0.1 mm (0.004 Zoll) dick
Name des Produkts
Silberfolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke, hart, Premion™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >