Learn More
BRAND™ TUBE SILICONE 50G.
Niedrige Viskosität. Zum Schmieren von Schliffmanschetten.
Marke: BRAND™ 61605
35.24 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Unisilkon™ TK M 1011
- Zur Verwendung mit geschmierten Schliffverbindungen
- Für viskose Substanzen
- Betriebstemperatur von -40 bis 160 °C
- 50 g
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ TUBE SILICONE 50G. > Kann verwendet werden mit: Zum Schmieren von Schliffmanschetten
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur