Learn More
GBR Technology™ Grease, 50G, High Vacuum
High vacuum grease is a silicone-based compound used as a sealant and lubricant for vacuum pressure systems.
Marke: GBR Technology™ 970V
Beschreibung
High vacuum grease is a silicone-based compound used as a sealant and lubricant for vacuum pressure systems.
- CAS: 63148-62-9, 70131-67-8, 7631-86-9 E
- Density: 1.1g/c,3
- Flash point: >100°C
- Insoluble in water
- Store at room temperature in the original container
Spezifikation
Hochvakuum-Schmierfett | |
Tube | |
1.76 oz. |
White to greyish | |
10 × 50g | |
50 mL |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.