Learn More
Silikonöl, für Schmelz- und Siedepunktbestimmungs-Apparate, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10042833
Silikonöl, für Schmelz- und Siedepunktbestimmungs-Apparate, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10042833
2.5 kg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10042833
Marke: Thermo Scientific Acros 163850025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63148-62-9
Summenformel (C2H6OSi)n
Molekulargewicht (g/mol) NaN
MDL-Nummer MFCD00132673
Synonym Poly(dimethylsiloxane)
IUPAC-Name Polydimethylsiloxane
SMILES C[Si](C)(-*)O-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicone oil
Schmelzpunkt -50.0°C
Namenshinweis For melting point and boiling point apparatuses
Farbe Farblos
Physikalische Form Ölhaltige Flüssigkeit
Menge 2.5 kg
Flammpunkt 300°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4030 to 1.4060
Relative Dichte 0.96
Dichte 0.9600g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466349 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2024 Catalog Number163850025,163850010,163855000
ChargennummerA0458861 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/01/2024 Catalog Number163850025,163850010,163855000
ChargennummerA0451722 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number163850025,163850010,163855000
ChargennummerA0393677 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number163850025,163850010,163855000
ChargennummerA0445274 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2022 Catalog Number163850025,163850010,163855000
Name des Produkts
Silikonöl, für Schmelz- und Siedepunktbestimmungs-Apparate, Thermo Scientific Chemicals >