Learn More
Sand, hochrein, SLR, eisenarm, 40 bis 100 Mesh, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10336100
Sand, hochrein, SLR, eisenarm, 40 bis 100 Mesh, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10336100
1 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
3 kg
Artikelnummer. 10336100
Marke: Fisher Chemical S/0360/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sand, hochrein, SLR, geringer Eisengehalt, 40 bis 100 Mesh
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14808-60-7
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphousMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-Name Dioxosilan
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Siedepunkt 2230°C
Schmelzpunkt 1610°C
Farbe Beige
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Formelmasse 60.08g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    0
    Stunden
    23
    Minuten
    54
    Sekunden
    13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sand, hochrein, SLR, eisenarm, 40 bis 100 Mesh, Fisher Chemical™ >