Learn More
Acetanilid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374619
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Acetanilide is used as an intermediate in the synthesis of rubber accelerator, dyes and camphor. It is also used in the synthesis of penicillin and other pharmaceutical products. It is involved in the preparation of 4-acetamidobenzenesulfonyl chloride, which is an intermediate during the synthesis of sulfa drugs. Further, it is employed as a experimental photographic developer. In addition to this, it is used to stabilize cellulose ester varnishes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acetanilid wird als Zwischenprodukt bei der Synthese von Vulkanisationsbeschleunigern, Farbstoffen und Campher verwendet. Wird auch für die Synthese von Penicillin und anderen pharmazeutischen Produkten genutzt. Ist an der Herstellung von 4-Acetamidamiobensulfonylchlorid, einem Zwischenprodukt bei der Synthese von Sulfonamiden, beteiligt. Dient auch als experimentelle Entwicklerflüssigkeit. Wird darüber hinaus zur Stabilisierung von Lacken aus Celluloseester verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Diethylether, Aceton, Benzol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-84-4
Summenformel C8H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 135.17
MDL-Nummer MFCD00008674
InChI-Schlüssel FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetanilide, acetanil, acetamidobenzene, antifebrin, acetylaniline, acetanilid, n-acetylaniline, acetamide, n-phenyl, acetic acid anilide, acetylaminobenzene
PubChem CID 904
ChEBI CHEBI:28884
IUPAC-Name N-Phenylacetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetanilide
Schmelzpunkt 113°C to 116°C
Dichte 1.121
Siedepunkt 304°C to 305°C
Flammpunkt 161°C (321°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 100 g
Beilstein 606468
Merck Index 14,50
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,diethyl ether,acetone,benzene. Slightly soluble in water.
Formelmasse 135.17
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Acetanilid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >