Learn More
Kartell™ Wendeverschlüsse aus Silikon
Durchstechbare Stopfen zum Entnehmen von Lösungen und Suspensionen aus geschlossenen Behältern mit Spritzen. Überdrehbare Kartell™ Silikonsepten werden verwendet, um hermetische Verschlüsse in Laborröhrchen zu gewährleisten.
66.75 € - 243.00 €
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
---|---|
Material | Silikon |
Produkttyp | Septumstopfen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkebranche |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10040063
|
Kartell™
0119100 |
Durchmesser 10 mm |
66.75 €
30 Stück |
Verfügbar ab: 22-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10734424
|
Kartell™
0119300 |
Durchmesser 15 mm |
183.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 12-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10273323
|
Kartell™
0119200 |
Durchmesser 13 mm |
115.00 €
30 Stück |
Verfügbar ab: 12-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10365293
|
Kartell™
0119600 |
Durchmesser 24 mm |
243.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10365343
|
Kartell™
0119400 |
Durchmesser 16 mm |
169.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 12-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10446123
|
Kartell™
0119700 |
Durchmesser 31 mm |
241.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Geeignet für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkebranche
- Durchstechbarer Stopfen
- Die obere Höhe stellt den überdrehbaren Abschnitt dar
- Die untere Höhe stellt den unteren Bereich dar
Spezifikation
Naturfarben | |
Septumstopfen | |
Je 1 |
Silikon | |
Geeignet für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkebranche |