Learn More
Kartell™ Wendeverschlüsse aus Silikon
Durchstechbare Stopfen zum Entnehmen von Lösungen und Suspensionen aus geschlossenen Behältern mit Spritzen. Überdrehbare Kartell™ Silikonsepten werden verwendet, um hermetische Verschlüsse in Laborröhrchen zu gewährleisten.
Marke: Kartell™ 0119400
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkebranche
- Durchstechbarer Stopfen
- Die obere Höhe stellt den überdrehbaren Abschnitt dar
- Die untere Höhe stellt den unteren Bereich dar
Spezifikation
Geeignet für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkebranche | |
Je 1 | |
Naturfarben | |
Silikon |
Oben: 20 mm; Boden: 11 mm | |
Durchmesser 16 mm | |
16mm | |
Septumstopfen |