Learn More
Kartell™ Wendeverschlüsse aus Silikon
Durchstechbare Stopfen zum Entnehmen von Lösungen und Suspensionen aus geschlossenen Behältern mit Spritzen. Überdrehbare Kartell™ Silikonsepten werden verwendet, um hermetische Verschlüsse in Laborröhrchen zu gewährleisten.
Marke:  Kartell™ 0119300
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10734424
  • 183.00 € / 20 Stück
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Geeignet für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkebranche
  • Durchstechbarer Stopfen
  • Die obere Höhe stellt den überdrehbaren Abschnitt dar
  • Die untere Höhe stellt den unteren Bereich dar
Spezifikation
Spezifikation
Geeignet für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkebranche
Je 1
NS 14/23
15mm
Septumstopfen
Oben: 20 mm; Boden: 10 mm
Durchmesser 15 mm
Naturfarben
Silikon