Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel 60, 70 bis 150 mesh
Beschreibung
Classic column chromatography with no applied pressure (gravity pulled)Silica gel is used in column chromatography without applied pressure (gravity pulled). It is used as an adsorbent in various applications and in removing impurities. It is used as stationary base in column chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Partikelgröße | 70/150 Mesh |
pH | 6,5 bis 7,5 |
Menge | 1 kg |
Oberfläche (metrisch) | 500 bis 600 m2/g |
Typ | Kieselgel |
Material | Silika |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
X15K011 | Analysenzertifikat | 05/11/2024 | 042723.A7,042723.18,042723.A1,042723.30 |
R21K023 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | 042723.A7,042723.18,042723.A1,042723.30 |
P14K028 | Analysenzertifikat | 20/03/2024 | 042723.A7,042723.18,042723.A1,042723.30 |
Z07I009 | Analysenzertifikat | 10/01/2023 | 042723.A7,042723.18,042723.A1,042723.30 |
U16I003 | Analysenzertifikat | 23/08/2022 | 042723.A7,042723.18,042723.A1,042723.30 |