Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel 60, 70 bis 150 mesh Artikelnummer.: 11385487
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel 60, 70 bis 150 mesh
Artikelnummer. 11385487
-70/200 Mesh, 5 kg, 470 bis 570 m2/g
Click to view available options
Partikelgröße:
-70/200 Mesh
70/150 Mesh
Menge:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Oberfläche (metrisch):
470 bis 570 m2/g
500 bis 600 m2/g
Artikelnummer. 11385487
Marke: Thermo Scientific Chemicals 042723.A7
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Classic column chromatography with no applied pressure (gravity pulled)Silica gel is used in column chromatography without applied pressure (gravity pulled). It is used as an adsorbent in various applications and in removing impurities. It is used as stationary base in column chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Partikelgröße -70/200 Mesh
Porengröße 60 Å
Verpackung trommel
pH 6,5 bis 7,5
Menge 5 kg
Oberfläche (metrisch) 470 bis 570 m2/g
Typ Kieselgel
Material Silika
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel 60, 70 bis 150 mesh >