Learn More
Macherey-Nagel™ Kieselgel G-HR Sorbens mit Gips als Bindemittel
163.00 € - 690.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | TLC |
---|---|
Produkttyp | Silika G-HR-Adsorbentien |
Partikelgröße | 3 bis 20 µm |
Güte | Hochrein |
pH-Bereich | 7 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10053081
|
Macherey-Nagel™
816410.1 |
1000 g |
163.00 €
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 13-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10649201
|
Macherey-Nagel™
816410.5 |
5000 g |
690.00 €
5 Kilogramm |
Verfügbar ab: 13-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
TLC | |
3 bis 20 µm | |
7 | |
60 Å |
Silika G-HR-Adsorbentien | |
Hochrein | |
0,75 ml/g | |
500 |