Learn More
Macherey-Nagel™ Kieselgel G-HR Sorbens mit Gips als Bindemittel
Marke: Macherey-Nagel™ 816410.5
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
5000 g | |
Silika G-HR-Adsorbentien | |
Hochrein | |
0,75 ml/g | |
500 |
TLC | |
3 bis 20 µm | |
7 | |
60 Å |