Learn More
Macherey-Nagel™ Kieselgel G-HR Sorbens mit Gips als Bindemittel
Marke: Macherey-Nagel™ 816410.1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
1000 g | |
Silika G-HR-Adsorbentien | |
Hochrein | |
0,75 ml/g | |
500 |
TLC | |
3 bis 20 µm | |
7 | |
60 Å |