Learn More
Fisherbrand™ Shell-Vial-Kit, 8 mm, Braunglas, PE-Stopfen
Beschreibung
- ND8
- Glas
- Bernsteinfarbig
- 1 ml
- Stecker
- Sternförmige Membran
- Polyethylen
- Transparent
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Bernsteinfarbig | |
Glas | |
100 | |
1. hydrolytische Klasse | |
Nein |
8.2 mm | |
1.4 ml | |
40 mm | |
8 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Shell-Vial-Kit, 8 mm, Braunglas, PE-Stopfen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur