Learn More
Epredia™ Xylolersatz
Zur sichereren, bequemeren Einbettung, Färbung und Eindeckung mit dem Epredia™-Xylolersatz.
Marke: Epredia™ 6764506
Weitere Details : Netto-Gewicht : 12.64000kg Transport : UN number : 1268 Chem class : 3 Pack group : III
Beschreibung
Für ein sichereres, praktischeres Einbetten, Färben und Eindecken mit dem Thermo Scientific™ Shandon™ Xylolersatz.
- Kein Sensibilisierungspotential bei normaler Haut
- Verdampfungsrate ähnlich wie bei Xylol
- Praktisch geruchloser aliphatischer Kohlenwasserstoff—kein Zitrusaroma
- Grenzwert für Luftexposition dreimal sicherer als bei Xylol (TLV 300 ppm)
Spezifikation
Xylolersatz | |
4 x 1 gal. |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: naptha (petroleum),hydrotreated heavy