Learn More
Memmert™ Eingangsanschluss 100 mm für UF260
Optionaler Eingangsanschluss für Memmert Öfen.
Marke: Memmert™ UF260F9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Eingangsanschluss mit 100 mm Durchmesser
- Klappenverschluss
- Kundenspezifische Position hinten zu bestätigen
Spezifikation
UF260 Ofen | |
Eingangsanschluss | |
100 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Eingangsanschluss 100 mm für UF260 > Kann verwendet werden mit: UF260
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur