Learn More
Cytiva X100 Trockenblocks,Typ 556 (100 Blocks a 50 Bögen) Format 37 x 100mm
Saugfähige Papierstreifen zum Aufnehmen überschüssiger Flüssigkeiten
Marke: Cytiva 10310992
Beschreibung
- Absorbierende Papierstreifen für das Entfernen überschüssiger Flüssigkeiten, z. B. von Mikroskopproben
Spezifikation
556 Drypads 37 x 100 mm 100/Pk | |
Saugpapierstreifen zur Entfernung von überschüssigen Flüssigkeiten, z. B. aus Mikroskopproben. | |
100/Packung | |
37 mm x 100 mm |
Zellulose | |
Gütegrad 556 | |
Drypad |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva X100 Trockenblocks,Typ 556 (100 Blocks a 50 Bögen) Format 37 x 100mm > Gütegrad 556
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur