Learn More
Epredia™ Shandon™ Cryochrome™
Epredia™ Shandon™ Cryochrome™ Einbettharz für die Stabilisierung von Gefrierschnitten.
73.15 € - 145.00 €
Spezifikation
Menge 120mL
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
12533527
Unterlagen ansehen
Epredia™
9990422
Cryochrome Blue N/A N/A N/A
12560017
Unterlagen ansehen
Epredia™
9990423
Cryochrome™ Gelb N/A N/A N/A
12726087
Unterlagen ansehen
Epredia™
9990426
Cryochrome™ gemischte Packung (jede Farbe jeweils einmal) N/A N/A N/A
12570017
Unterlagen ansehen
Epredia™
9990426
Cryochrome™ gemischte Packung (jede Farbe jeweils einmal)
125.84 €
4 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10705072
Unterlagen ansehen
Epredia™
9990426
Cryochrome™ gemischte Packung (jede Farbe jeweils einmal) N/A N/A N/A
12543527
Unterlagen ansehen
Epredia™
9990428
Cryochrome™ Grün N/A N/A N/A
12580017
Unterlagen ansehen
Epredia™
9990429
Cryochrome™ Pink N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Shandon™ Cryochrome™ Einbettharz für die Stabilisierung von Gefrierschnitten.
  • Farbcodierung der Gefrierschnitte zur leichten Identifizierung
  • Erhältlich in vier Farben: Rosa, Blau, Gelb und Grün
  • Die physikalischen Eigenschaften entsprechen denen des Cryomatrix™ Einbettharzes
Spezifikation
Spezifikation
120mL
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Shandon™ Cryochrome™