Learn More
Epredia™ Shandon™ Cryochrome™
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Cryochrome Blau
Cryochrome™ Gelb
Cryochrome™ Grün
Cryochrome™ Pink
Cryochrome™ gemischte Packung (jede Farbe jeweils einmal)
Packungsgröße:
1 Stück
120 Milliliter
4 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ Shandon™ Cryochrome™ Einbettharz für die Stabilisierung von Gefrierschnitten.
- Farbcodierung der Gefrierschnitte zur leichten Identifizierung
- Erhältlich in vier Farben: Rosa, Blau, Gelb und Grün
- Die physikalischen Eigenschaften entsprechen denen des Cryomatrix™ Einbettharzes
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Cryochrome Blau |
| Menge | 120mL |