Learn More
Epredia™ Shandon™ Cryochrome™
Artikelnummer. 12543527 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Cryochrome Blau
Cryochrome™ Gelb
Cryochrome™ Grün
Cryochrome™ Pink
Cryochrome™ gemischte Packung (jede Farbe jeweils einmal)
Packungsgröße:
1 Stück
120 Milliliter
4 Stück
Artikelnummer. 12543527
Marke: Epredia™ 9990428
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Epredia™ Shandon™ Cryochrome™ Einbettharz für die Stabilisierung von Gefrierschnitten.
Thermo Scientific™ Shandon™ Cryochrome™ Einbettharz für die Stabilisierung von Gefrierschnitten.
  • Farbcodierung der Gefrierschnitte zur leichten Identifizierung
  • Erhältlich in vier Farben: Rosa, Blau, Gelb und Grün
  • Die physikalischen Eigenschaften entsprechen denen des Cryomatrix™ Einbettharzes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Cryochrome™ Grün
Menge 120mL