Learn More
Epredia™ Shandon™ gebogene Knorpelpinzette
Entscheiden Sie sich wegen ihrer Qualität und ihrer Präzision für die 12,7 cm lange gebogene Knorpelpinzette mit geraden Armen und Feinspitzen.
Marke:  Epredia™ 1631
Artikelnummer. 15307805
  • 41.65 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Entscheiden Sie sich wegen ihrer Qualität und ihrer Präzision für die 12,7 cm lange Thermo Scientific™ Shandon™ gebogene Knorpelpinzette mit gebogenen Armen und Feinspitzen. Die Pinzetten sind in Premium- und Standardausführung erhältlich.
Eigenschaften:
  • Jedes Instrument wird zunächst entsprechend gehärtet und danach passiviert
  • Zum Erzielen einer hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit werden die Instrumente elektronisch poliert und gereinigt
  • Formen, Abmessungen und Beschaffenheit unterliegen strengen Vorgaben
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Epredia™ Shandon™ gebogene Knorpelpinzette > Gebogen, feine Spitze, Standardausführung 12,7 cm