Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Rinderserumalbumin Standard, 2 mg/ml
Hochwertige, kalibrierte BSA-Lösungen (2 mg/ml), die seriell verdünnt werden, um Proteinassay-Standardkurven zur genauen Messung der Proteinkonzentration zu erstellen.
Marke:  Thermo Scientific™ 23210
88.55 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10443834
  • 115.00 € / 50 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce BSA Protein-Assay-Standards sind hochwertige Referenzproben für präzise Standardkurven und Kalibrierungskontrollen bei Gesamtprotein-Assays.
Diese Rinderserumalbumin(BSA)-Lösungen sind konzentrierte Protein-Referenzstandards für BCA, Bradford und andere Proteinassay-Protokolle. BSA ist das allgemein anerkannte Referenzprotein für die Gesamtproteinquantifizierung. Der Albuminstandard beträgt exakt 2 mg/ml in hochreiner 0,9 % Natriumchloridlösung. Die Konzentration der Stammlösung wird durch direkten Vergleich mit gereinigtem BSA (Fraktion V) vom National Institute of Standards and Technology (NIST™) kalibriert. Das Produkt ist in drei bequemen Packungsgrößen erhältlich: 1 ml-Glasampullen, 50 ml in einer Polypropylenflasche und als Komplettset mit sieben gebrauchsfertigen Verdünnungen.
Leistungsmerkmale:
  • Universal – Anerkannt als Industriestandard für die Proteinquantifizierung in kolorimetrischen Proteinassays
  • Rein und stabil – Lieferung erfolgt in hochreiner 0,9 % Salzlösung mit 0,05 % Natriumazid; stabil bei Raumtemperatur
  • Exakt und konsistent – Präzise formuliert mit 2,00 +/- 0,03 mg/ml beim Vergleich mit einer NIST-Referenz
  • Praktisch – Wählen Sie zwischen 1 ml-Ampullen, einer 50 ml-Flasche oder einem Komplettset mit sieben gebrauchsfertigen Verdünnungen.
Im Lieferumfang enthalten:
2 mg/ml BSA Lösung (Bestellnr. 23210, 23210) oder Set mit 7 Lösungen in verschiedenen Konzentrationen (Bestellnr. 23208)
Empfohlen für:
Proteinassay-Quantifizierungsstandard; Protein-Rückgewinnungskontrolle für Entsalzungs- und andere Säulenverfahren; Allgemeine Kalibrierung der Spektralphotometer-UV-Lampe (A280)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
Proteinstandards
Assay zur Proteinquantifizierung
Interner Standard
Pierce Bovine Serum Albumin Standard, 2 mg/ml
Pierce™
Nicht zielspezifisch
50 ml
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL403684 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number23210
ChargennummerZL403684 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/12/2024 Catalog Number23210
ChargennummerZJ403460 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number23210
ChargennummerZH398304 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2024 Catalog Number23210
ChargennummerZF397506 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2024 Catalog Number23210
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Rinderserumalbumin Standard, 2 mg/ml > 2 mg/ml Lösung in Kunststoffflasche; 50 ml