Learn More
Laboratoires Anios™ Aniospray Quick Oberflächendesinfektionsspray
Das Laboratoires Anios™ Aniospray Quick Oberflächendesinfektionsspray ist ein Spray auf Ethanolbasis mit breitem antimikrobiellem Spektrum zur schnellen Desinfektion von Oberflächen und nicht invasiven Geräten, die nicht in Flüssigkeiten getaucht werden können.
Brand: Laboratoires Anios™ 2084073
Description
- Ethanolbasis
- Breites Aktivitätsspektrum
- Hinterlässt beim Trocknen keine Spuren
- Angenehmer Duft
- Aldehydfrei, ohne Farbstoffe
- Schnelle Desinfektion von Oberflächen und zuvor gereinigten, alkoholbeständigen Medizinprodukten, die nicht in Flüssigkeiten getaucht werden können (Stethoskope, Drucksensoren, Blutzucker-Messgeräte usw.)
- Aktiv gegen Bakterien, Mykobakterien, Hefen, Schimmelpilze und Viren
Specifications
Schnelle Desinfektion | |
Hydroalkoholische Lösung (Ethanol 55 %), quaternäres Ammoniumpropionat, Duftstoffe. | |
12/Karton |
Bakterien: EN 13727, EN 1276, EN 13697, MRB nach EN 13697, Mykobakterien: EN 14348, EN 14563, Hefen/Schimmelpilze: EN 13624, EN 1650, EN 13697, EN 14562, Tricophyton mentagrophytes-Viren: Adenovirus, HIV-1, PRV (Surrogat für HBV), BVDV (Surrogat für HCV), Vacciniavirus, Herpesvirus, Coronavirus, Rotavirus, Influenzavirus A (H N ), felines Calicivirus, Norovirus MNV nach EN 14476 | |
Schnelle Desinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten, die nicht in Flüssigkeiten getaucht werden können. | |
1 L |
Safety and Handling
- ANIOSPRAY QUICK
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Hazard Statement
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: ETHYL ALCOHOL, PROPAN-2-OL, DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.