Learn More
SGE™ Ersatznadeln für 10uL-Spritzen
Aus Edelstahl
Marke: SGE™ 037747
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Aus EdelstahlSpezifikation
Stainless Steel | |
0.004 Zoll | |
0.11 mm | |
1.6 in. | |
Konus |
23 ga. | |
0.02 Zoll | |
0.5 mm | |
Ersatznadel | |
Spritze (10 μl) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SGE™ Ersatznadeln für 10uL-Spritzen > Gasdicht; konische Spitze; abnehmbar; 42 mm L; 23 Gauge
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur