Learn More
SGE™ Ersatznadeln für 10uL-Spritzen
Aus Edelstahl
Marke:  SGE™ 037031
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10225132
  • 49.75 € / 2 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
Stainless Steel
0.004 Zoll
0,11 mm
2.7 Zoll
Konus
23 ga.
0.02 Zoll
0.5 mm
Ersatznadel
Spritzen (10 μl)
Name des Produkts
SGE™ Ersatznadeln für 10uL-Spritzen > Nadellänge:70mm; Gauge:23; AD:0,63mm; Innendurchmesser:0,11 mm; Spitzentyp: konisch; 2/Packung