Learn More
SGE™ Ersatznadeln für 10uL-Spritzen
Aus Edelstahl
Marke:  SGE™ 037030
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11932605
  • 49.75 € / 2 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
0.004 Zoll
0,11 mm
2.7 Zoll
Konus
26 ga.
0,01 in.
0,47 mm
Ersatznadel
Spritze (10 μl)
Name des Produkts
SGE™ Ersatznadeln für 10uL-Spritzen > Nadellänge:70mm; Gauge:26; AD:0,47mm; Innendurchmesser:0,11 mm; Spitzentyp: konisch; 2/Packung