Learn More
SGE™ Replacement Needles for 0.5 - 1μL Syringes
Für die Verwendung mit 0.5 bis 1 μl-Spritzen
Marke:  SGE™ 034057
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10700852
  • 68.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Wenn Sie Spritzen mit abnehmbarer Nadel oder zusätzliche Ersatzspritzen benötigen, wenden Sie sich an Ihren Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
0,006 in.
0.15 mm
2,7 in.
Konus
23 G
0.02 Zoll
0.5 mm
Ersatznadel
8 mm Außendurchmesser Zylinder 1 μl Mikrovolumen-Spritzen
Name des Produkts
SGE™ Replacement Needles for 0.5 - 1μL Syringes > Für 1-μl-Spritze; Nadelspitze mit konischem Durchmesser; 70 mm L