Learn More
Trajan™ PerkinElmer AutoSystem und Clarus 500 Liner
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
Marke:  Trajan™ 09224401
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12944081
  • 106.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit PerkinElmer-Geräten
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
AutoSystem und Clarus 500 Liner, Injektion für große Volumina
4 mm
Sinterglas
86,2 mm
2 mm
AutoSystem XL (PSS-Injektor)
Name des Produkts
Trajan™ PerkinElmer AutoSystem und Clarus 500 Liner > Für PerkinElmer Autosystem und Clarus 500, 2 mm ID