Learn More
Fisherbrand™ Pasteurpipetten aus Kalk-Soda Glas
Artikelnummer. 11506973 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
230 mm
270 mm
Typ:
Mit Wattestopfen
Ohne Wattestopfen
Spitzenform:
Geschlossene Spitze (Spezialanwendungen)
Standardspitze
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 11506973
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Pasteurpipetten sind für den einmaligen Gebrauch in mikrobiologischen und serologischen Laboratorien bestimmt.
  • Pasteurpipetten aus Kalknatronglas sind eine gute Alternative zu Kunststoffpipetten
  • ISO 7712-konform
  • Pasteurpipetten mit kurzer oder langer verlängerter Feinspitze (150 mm, 230 mm und 270 mm)
  • Pasteurpipetten mit und ohne Wattestopfen
  • Füllvolumen ca. 2 ml
  • Ideal zur Verwendung mit Fisherbrand Pipettierern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.27 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 7 mm
Material Kalk-Soda Glas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Einmalgebrauch für Anwendungen in mikrobiologischen und serologischen Labors, zum Pipettieren von Flüssigkeiten, tropfenweisen Dosieren von Flüssigkeiten und Reagenzien, Verteilen von Mengen erwärmter Flüssigkeiten
Menge 1000 Packungen
Spitzenform Standardspitze
Ausführung oben Glatt, feuerpoliert
Volumen (angloamerikanisch) 0,07 oz.
Volumen (metrisch) 2 ml
Länge (metrisch) 150 mm
Typ Mit Wattestopfen
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Fisherbrand Pipettierer