Learn More
Trajan™ PerkinElmer AutoSystem und Clarus 500 Liner
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
Marke:  Trajan™ 092103
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10527152
  • 187.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit PerkinElmer-Geräten
Spezifikation
Spezifikation
5/Pckg.
AutoSystem und Clarus 500 Liner, Splitless, gerade durchlaufend
6.2 mm
92 mm
2 mm
Autosystem Clarus 500
Name des Produkts
Trajan™ PerkinElmer AutoSystem und Clarus 500 Liner > Splitlos, gerade durchlaufender Liner; AD: 6.2 mm; Innendurchmesser: 2 mm; Länge: 92 mm; Pakungsgröße 5