Learn More
SGE™ HT5 Kapillarsäulen mit Polyimidverkleidung
Hergestellt aus (5 %)-Phenyl (äquiv.) Polycarboran-Siloxan
440.00 € - 574.00 €
Spezifikation
Stationäre Phase | SGE™ HT5 |
---|---|
Partikelgröße | 0,1 μm |
Temperaturbereich | 10 °C bis 380/400 °C |
Filmdicke | 0,1 μm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15238693
|
SGE™
054655 |
6 m | 0,53 mm |
440.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10665831
|
SGE™
054641 |
12 m | 0,32 mm |
574.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Ultraniedrige Blutung und nicht polar
- Höchsttemperatur 400 °C
- Ideal für die Analyse von Erdölprodukten, Kohlenwasserstoffen, Pestiziden, Herbiziden, Wachsen, Arocloren sowie Mono-, Di- und Triglyceriden
Spezifikation
SGE™ HT5 | |
0,1 μm | |
10 °C bis 380/400 °C | |
0,1 μm |