Learn More
SGE™ HT5 Kapillarsäulen mit Polyimidverkleidung
Hergestellt aus (5 %)-Phenyl (äquiv.) Polycarboran-Siloxan
Marke: SGE™ 054655
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ultraniedrige Blutung und nicht polar
- Höchsttemperatur 400 °C
- Ideal für die Analyse von Erdölprodukten, Kohlenwasserstoffen, Pestiziden, Herbiziden, Wachsen, Arocloren sowie Mono-, Di- und Triglyceriden
Spezifikation
0,53 mm | |
GC, Pestizidanalyse, Herbizidanalyse | |
10 °C bis 380/400 °C | |
6 m |
5 % Phenyl (äquivalent) Polycarboran-Siloxan | |
0,1 μm | |
0,1 μm |