Learn More
SGE™ HT5 Kapillarsäulen mit Polyimidverkleidung
Hergestellt aus (5 %)-Phenyl (äquiv.) Polycarboran-Siloxan
Marke:  SGE™ 054641
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10665831
  • 560.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ultraniedrige Blutung und nicht polar
  • Höchsttemperatur 400 °C
  • Ideal für die Analyse von Erdölprodukten, Kohlenwasserstoffen, Pestiziden, Herbiziden, Wachsen, Arocloren sowie Mono-, Di- und Triglyceriden
Spezifikation
Spezifikation
0,32 mm
Allgemeine Hydrocarbon-Profile, Pestizidanalyse, Herbizidanalyse
10 °C bis 380/400 °C
12 m
5 % Phenyl (äquivalent) Polycarboran-Siloxan
0,1 μm
0,1 μm