Learn More
SGE™ Gasdichte Spritzen: Modelle mit abnehmbarer Nadel
Geeignet für flüssige oder gasförmige Proben
Marke: SGE™ 008900
Beschreibung
Geeignet für flüssige oder gasförmige Proben
- 10μl bis 100 ml Füllvolumen
- Aus Borosilikatglas, mit PTFE-Kolbenspitzen und Kel-F™-Luer-Konen (falls zutreffend)
- Die Nadeln liegen an der Nullmarke des Spritzenkörpers an, um das Totvolumen zu verringern und die Genauigkeit auf <±1 % zu verbessern
- Austauschbare Kolben bei allen Modellen
- Modelle mit austauschbarer Kanüle gewährleisten dank PTFE-Dichtung, Feder und Nut eine auslaufsichere Anwendung; Lieferung mit Kanüle
Spezifikation
±1 % | |
23 ga. | |
0,25 in. | |
0.63 mm | |
Kolbenschutz, PTFE-Versiegelung, Feder und Mutter | |
Gasdichte Spritze | |
120 °C | |
Je | |
Abnehmbare Schräge |
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze) | |
0.02 Zoll | |
6,5 mm | |
Geeignet für Gase oder Flüssigkeiten für maximale Reaktionsträgheit | |
1,96 in. | |
248 °F | |
Gehäuse 10MDR-GT | |
10 ml | |
Abnehmbar |