Learn More
SGE™ Gasdichte Spritzen: Modelle mit abnehmbarer Nadel
Artikelnummer. p-4905127
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 mL
5 ml
10 ml
Kanülen-Gauge:
23 G
23 ga.
25 ga.
26 ga.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0,25 in.
0,31 in.
0,34 in.
0,42 in.
0,53 in.
Art der Kanülenspitze:
Abnehmbare Schräge
Feste Schräge
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12947536
Marke: SGE™ 002252
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Geeignet für flüssige oder gasförmige Proben
  • 10μl bis 100 ml Füllvolumen
  • Aus Borosilikatglas, mit PTFE-Kolbenspitzen und Kel-F™-Luer-Konen (falls zutreffend)
  • Die Nadeln liegen an der Nullmarke des Spritzenkörpers an, um das Totvolumen zu verringern und die Genauigkeit auf <±1 % zu verbessern
  • Austauschbare Kolben bei allen Modellen
  • Modelle mit austauschbarer Kanüle gewährleisten dank PTFE-Dichtung, Feder und Nut eine auslaufsichere Anwendung; Lieferung mit Kanüle
Spezifikation
Genauigkeit ±1 %
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze)
Kanülen-Gauge 26 ga.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,01 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,25 in.
Außendurchmesser (metrisch) 6,5 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0,47 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Gase oder Flüssigkeiten für maximale Reaktionsträgheit
Enthält Kolbenschutz, PTFE-Versiegelung, Feder und Mutter
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1,96 in.
Produkttyp Gasdichte Spritze
Modell Gehäuse 10R-GT
Menge Je
Volumen (metrisch) 10 μl
Art der Kanülenspitze Abnehmbare Schräge
Anschlusstyp Abnehmbar