Learn More
SGE™ Gasdichte Spritzen: Modelle mit abnehmbarer Nadel
Geeignet für flüssige oder gasförmige Proben
Marke: SGE™ 008100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Geeignet für flüssige oder gasförmige Proben
- 10μl bis 100 ml Füllvolumen
- Aus Borosilikatglas, mit PTFE-Kolbenspitzen und Kel-F™-Luer-Konen (falls zutreffend)
- Die Nadeln liegen an der Nullmarke des Spritzenkörpers an, um das Totvolumen zu verringern und die Genauigkeit auf <±1 % zu verbessern
- Austauschbare Kolben bei allen Modellen
- Modelle mit austauschbarer Kanüle gewährleisten dank PTFE-Dichtung, Feder und Nut eine auslaufsichere Anwendung; Lieferung mit Kanüle
Spezifikation
±1 % | |
23 G | |
0,34 in. | |
0,63 mm | |
Kolbenschutz, PTFE-Versiegelung, Feder und Mutter | |
Gasdichte Spritze | |
120 °C | |
Je | |
Abnehmbare Schräge |
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze) | |
0.02 Zoll | |
8,8 mm | |
Geeignet für Gase oder Flüssigkeiten für maximale Reaktionsträgheit | |
1,96 in. | |
248 °F | |
1MDR-GT | |
1 ml | |
Abnehmbar |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SGE™ Gasdichte Spritzen: Modelle mit abnehmbarer Nadel > Abnehmbar; schräge Spitze; Kanüle:50mm; Gauge:23; Volumen:1 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur